Fortfahren mit
401404
Cobalt(II)-perchlorat Hexahydrat
Synonym(e):
Cobaltperchlorat Hexahydrat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 57,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Co(ClO4)2 · 6H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
365.93
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
236-653-5
MDL number:
Form:
crystals and lumps
€ 57,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
crystals and lumps
Quality Segment
reaction suitability
core: cobalt
concentration
13.8-16.9% Co (EDTA titration)
application(s)
battery precursors
catalysts
material synthesis precursor
SMILES string
O.O.O.O.O.O.[Co++].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/2ClHO4.Co.6H2O/c2*2-1(3,4)5;;;;;;;/h2*(H,2,3,4,5);;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
InChI key
KPOBHNYTWJSVKF-UHFFFAOYSA-L
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
935743769495497363
description
-
description
≥99.99% trace metals basis
description
≥97%
description
99%
form
crystals and lumps
form
powder, crystals or granules
form
solid
form
crystals and lumps
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
application(s)
battery precursors
catalysts
material synthesis precursor
application(s)
battery manufacturing
application(s)
battery precursors
catalysts
material synthesis precursor
application(s)
battery precursors
catalysts
material synthesis precursor
reaction suitability
core: cobalt
reaction suitability
-
reaction suitability
core: cobalt
reaction suitability
reagent type: catalyst
concentration
13.8-16.9% Co (EDTA titration)
concentration
-
concentration
-
concentration
-
Piktogramme
Flame over circleHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Carc. 2 - Ox. Sol. 2
Lagerklasse
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)