Merck
GF62662675
Silver-copper alloy, Ag72Cu28
200mm rod, 2.0mm diameter, as drawn
Synonym(e):
AG067910
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 626-626-75
L × Durchm.
200 mm × 2 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)