Fortfahren mit
357634
Nickel
≥99.9%, wire, diam. 0.25 mm
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 163,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Ni
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
58.69
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
11101706
EC Number:
231-111-4
MDL number:
€ 163,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Nickel, wire, diam. 0.25 mm, ≥99.9%
Quality Segment
assay
≥99.9%
form
wire
reaction suitability
core: nickel, reagent type: catalyst
resistivity
6.97 μΩ-cm, 20°C
diam.
0.25 mm
bp
2732 °C (lit.)
mp
1453 °C (lit.)
density
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Ni]
InChI
1S/Ni
InChI key
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Application
Nickel can be used as a catalyst in:
  • Various reactions such as hydrogenation, oxidative addition, C−H activation, oxidative cyclization, cross-coupling reaction.
  • Selective hydrogenolysis of the aromatic ethers.
  • Steam reforming process to produce hydrogen and synthesis gas.
  • Benzaldehyde hydrogenation.
  • Methanation of CO2.
Preparation Note
2.2 g = 5 m
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
577995GF04564470GF97876445
Nickel foil, 50mm disks, thickness 0.01mm, 99.95%
GF04564470
Nickel
Nickel wire reel, 500m, diameter 0.25mm, as drawn, 99%
GF97876445
Nickel
description
wire, diam. 0.25 mm, ≥99.9%
description
nanopowder, <100 nm avg. part. size, ≥99% trace metals basis
description
foil, 50mm disks, thickness 0.01mm, 99.95%
description
wire reel, 500m, diameter 0.25mm, as drawn, 99%
assay
≥99.9%
assay
≥99% trace metals basis
assay
99.95%
assay
≥99%
reaction suitability
reagent type: catalyst, core: nickel
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
-
form
wire
form
nanopowder
form
foil
form
wire
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
bp
2732 °C (lit.)
bp
2732 °C (lit.)
bp
2732 °C (lit.)
bp
2732 °C (lit.)
density
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
density
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
density
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
density
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7440-02-0
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf