Merck
GF62613413
Inconel® 625 - corrosion resistant alloy, Ni61Cr22Mo9Fe5
sheet, 100 x 100mm, 1.0mm thickness, annealed
Synonym(e):
NI043025
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 626-134-13
Größe × Dicke
100x100 mm × 1.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Rechtliche Hinweise
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)