Merck
GF62156718
Copper-beryllium alloy, Cu98Be2
100m wire, 0.5mm diameter, hard
Synonym(e):
CU075140
Größe auswählen
1 EA
€ 651,00
€ 651,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 651,00
About This Item
UNSPSC-Code:
31152304
NACRES:
NA.23
€ 651,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 621-567-18
L × Durchm.
100 m × 0.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)