Merck
GF61647127
Stainless Steel - 17-7PH alloy, FeCr17Ni7
100m wire, 0.5mm diameter
Synonym(e):
FE285150
Größe auswählen
1 EA
€ 363,00
€ 363,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 363,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
€ 363,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 616-471-27
L × Durchm.
100 m × 0.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)