Fortfahren mit
265756
Zinn
foil, thickness 0.5 mm, 99.998% trace metals basis
Nachhaltigkeitsmerkmale
Synonym(e):
Tin Powder, Tin element
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Sn
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
118.71
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141745
EC Number:
231-141-8
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
99.998% trace metals basis
form
foil
composition
Sn
reaction suitability
core: tin
sustainability
Sustainability features
resistivity
11 μΩ-cm, 20°C
thickness
0.5 mm
bp
2270 °C (lit.)
mp
231.9 °C (lit.)
density
7.310 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
crystal growth
greener alternative category
SMILES string
[Sn]
InChI
1S/Sn
InChI key
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives. This is an enabling product and can be used as a precursor for thin layer deposition, which is an efficient technique for finding high-performance materials. Click here for more information.
Preparation Note
9 g = 50 × 50 mm; 36 g = 100 × 100 mm
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
GF26905529GF34164075GF02857080
Zinn foil, 4mm disks, thickness 1.0mm, as rolled, 98.8%
GF26905529
Zinn
Zinn foil, 10mm disks, thickness 0.25mm, as rolled, 98.8%
GF34164075
Zinn
Zinn foil, 5m coil, thickness 0.125mm, as rolled, 98.8%
GF02857080
Zinn
description
foil, thickness 0.5 mm, 99.998% trace metals basis
description
foil, 4mm disks, thickness 1.0mm, as rolled, 98.8%
description
foil, 10mm disks, thickness 0.25mm, as rolled, 98.8%
description
foil, 5m coil, thickness 0.125mm, as rolled, 98.8%
form
foil
form
foil
form
foil
form
foil
assay
99.998% trace metals basis
assay
98.80%
assay
98.80%
assay
98.80%
resistivity
11 μΩ-cm, 20°C
resistivity
11 μΩ-cm, 20°C
resistivity
11 μΩ-cm, 20°C
resistivity
11 μΩ-cm, 20°C
mp
231.9 °C (lit.)
mp
231.9 °C (lit.)
mp
231.9 °C (lit.)
mp
231.9 °C (lit.)
bp
2270 °C (lit.)
bp
2270 °C (lit.)
bp
2270 °C (lit.)
bp
2270 °C (lit.)
density
7.310 g/mL at 25 °C (lit.)
density
7.310 g/mL at 25 °C (lit.)
density
7.310 g/mL at 25 °C (lit.)
density
7.310 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)