Merck
GF61553022
Inconel® 625 - corrosion resistant alloy, Ni61Cr22Mo9Fe5
rod, 200mm x 25mm diameter, annealed
Synonym(e):
NI047920
Größe auswählen
1 EA
€ 639,00
€ 639,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 639,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
€ 639,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 615-530-22
L × Durchm.
200 mm × 25 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Rechtliche Hinweise
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)