Merck
GF61155682
Bismut
powder, 150 max. part. size (micron), weight 50 g, high purity 99.999%
Synonym(e):
BI006015
Größe auswählen
1 EA
€ 380,00
€ 380,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 380,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Bi
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
208.98
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141706
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
€ 380,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdruck
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Assay
99.999%
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 611-556-82
Widerstandsfähigkeit
129 μΩ-cm, 20°C
Gewicht
50 g
Max. Partikelgröße
150 (micron)
bp
1560 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
271 °C (lit.)
Dichte
9.8 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Bi]
InChI
1S/Bi
InChIKey
JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 1
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)