Merck
GF60527268
Copper/nickel
foil, thickness 0.016 mm, Cu70%/Ni30%, size 190 × 190 mm
Synonym(e):
CU130240
About This Item
UNSPSC-Code:
31152304
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 605-272-68
Größe
190 × 190 mm
Dicke
0.016 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)