GF60392707
Stainless steel - AISI 316l
rod, 5.0 mm diameter, Fe/Cr18%/Ni10%/Mo 3%, length 500 mm
Synonym(e):
FF217908
Empfohlene Produkte
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 603-927-07
Länge
500 mm
Durchmesser
5.0 mm