Merck
GF60131056
Platinum/Iridium
foil, thickness 0.0125 mm, Pt80%/Ir20%, size 50 × 50 mm, temper as rolled
Synonym(e):
PT040230
Größe auswählen
1 EA
€ 1.300,00
€ 1.300,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Request a Bulk Order
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 1.300,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
€ 1.300,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Request a Bulk Order
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 601-310-56
Größe
50 × 50 mm
Dicke
0.0125 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)