Merck
GF56843725
Iron-Chromium-Molybdenum alloy, Fe90Cr9Mo1
foil, 33 x 50mm, 0.005mm thickness, as rolled, light tight (lt)
Synonym(e):
FE010220
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Beschreibung
light tight (lt)
Form
foil (as rolled)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 568-437-25
Größe × Dicke
33 mm × 50 mm × 0.005 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)