Merck
GF53876481
Polyethylene - U.H.M.W.
(UHMW PE), sheet, thickness 5 mm, size 300 × 300 mm
Synonym(e):
ET303250
Größe auswählen
1 EA
€ 270,00
€ 270,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 270,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
€ 270,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Form
sheet
Hersteller/Markenname
Goodfellow 538-764-81
Größe
300 × 300 mm
Dicke
5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)