Merck
GF53750897
Graphene
powder, bulk density 0.0215, weight 6 g, platelet planar size 0.3-5um
Synonym(e):
GR006050
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 537-508-97
Gewicht
6 g
Schüttdichte
0.0215
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)