Merck
GF53057099
Stainless Steel - AISI 304 alloy, FeCr18Ni10
mesh, 100 x 100mm, 0.38mm nominal aperture, 0.75mm thickness, 0.25mm wire diameter, 40 x 40 wires/inch, 0.37 open area, plain weave mesh
Synonym(e):
FE228710
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Beschreibung
0.37 (open area)
40 x 40 (wires/inch)
Form
(mesh)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 530-570-99
Durchm. × Dicke
0.25 mm × 0.75 mm , plain weave mesh
Größe
100 mm × 100 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. what size are your stainless panels for area coverage
    1 answer
    1. The size of the panel is 100 x 100mm.