Merck
GF53022541
Stainless Steel - AISI 347 alloy, FeCr18Ni10Nb
powder, 45micron max. particle size, atomized, 500g, 99.999%
Synonym(e):
FE236010
Größe auswählen
1 EA
€ 673,00
€ 673,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 673,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
€ 673,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
99.999%
Form
powder (atomized)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 530-225-41
Gewicht
500 g
Max. Partikelgröße
45 μm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)