Merck
GF52663653
Niobium
rod, 100mm, diameter 25mm, 99.9%
Synonym(e):
Niob, Columbium
Größe auswählen
1 EA
€ 1.210,00
€ 1.210,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 1.210,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Nb
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
92.91
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141730
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
€ 1.210,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
99.9%
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 526-636-53
Widerstandsfähigkeit
13-16 μΩ-cm, 20°C
L × Durchm.
100 mm × 25 mm
bp
4742 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
2468 °C (lit.)
Dichte
8.57 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Nb]
InChI
1S/Nb
InChIKey
GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)