Merck
GF52297195
Stainless steel - AISI 304L alloy, Fe/Cr18/Ni10
foil, 1m coil, 0.3mm thickness, annealed
Synonym(e):
FA140300
Größe auswählen
1 EA
€ 346,00
€ 346,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 346,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
€ 346,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Form
annealed
foil (coil)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 522-971-95
Größe × Dicke
1 m × 0.3 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)