Merck
GF51946016
Titanium-aluminum-vanadium alloy, Ti90Al6V4
powder, 450micron max. particle size, spherical powder, 100g
Synonym(e):
TI016010
Größe auswählen
1 EA
€ 501,00
€ 501,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 501,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
€ 501,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 519-460-16
Gewicht
100 g
Max. Partikelgröße
450 μm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)