Merck
GF50408928
Calcium titanate
powder, max. particle size 45 micron, weight 100 g
Synonym(e):
CA546010
Größe auswählen
1 EA
€ 332,00
€ 332,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 332,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
€ 332,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 504-089-28
Gewicht
100 g
Max. Partikelgröße
45 μm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)