Merck
GF01116199
Calcium titanate
powder, max. particle size 45 micron, weight 200 g
Synonym(e):
CA546010
Größe auswählen
1 EA
€ 389,00
€ 389,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 389,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
€ 389,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 011-161-99
Gewicht
200 g
Max. Partikelgröße
45 μm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)