Merck
GF50008159
Stainless steel - AISI 304
foil, Fe/Cr18%/Ni 10%, thickness 0.1 mm, length 0.5 m, temper hard
Synonym(e):
FE220271
Größe auswählen
1 EA
€ 312,00
€ 312,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 312,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
€ 312,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 500-081-59
Länge
0.5 m
Dicke
0.1 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)