Merck
GF48652869
Ruthenium
powder, max. particle size 850 micron, weight 2 g, purity 99.9%
Synonym(e):
RU006020
Größe auswählen
1 EA
€ 689,00
€ 689,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 689,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Ru
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
101.07
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141739
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
€ 689,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
99.9%
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 486-528-69
Widerstandsfähigkeit
7.1 μΩ-cm, 0°C
Gewicht
2 g
Max. Partikelgröße
850 μm
bp
3900 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
2310 °C (lit.)
Dichte
12.45 g/cm3 (lit.)
SMILES String
[Ru]
InChI
1S/Ru
InChIKey
KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)