Fortfahren mit
209694
Ruthenium
powder, −200 mesh, 99.9% trace metals basis
Nachhaltigkeitsmerkmale
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 579,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
Ru
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
101.07
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141739
EC Number:
231-127-1
MDL number:
eCl@ss:
38190801
€ 579,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
99.9% trace metals basis
form
powder
composition
Ru
reaction suitability
core: ruthenium
sustainability
Sustainability features
resistivity
7.1 μΩ-cm, 0°C
particle size
−200 mesh
bp
3900 °C (lit.)
mp
2310 °C (lit.)
density
12.45 g/cm3 (lit.)
application(s)
catalysts
hydrogen and fuel cell
greener alternative category
SMILES string
[Ru]
InChI
1S/Ru
InChI key
KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N
General description
Click here for more information.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
GF50816998GF48652869GF71589224
Ruthenium Ruthenium, bar, 50mm x 2mm x 2mm, 99.9%
GF50816998
Ruthenium
Ruthenium powder, max. particle size 850 micron, weight 2 g, purity 99.9%
GF48652869
Ruthenium
Ruthenium powder, 850 max. part. size (micron), weight 1 g, purity 99.9%
GF71589224
Ruthenium
description
powder, −200 mesh, 99.9% trace metals basis
description
Ruthenium, bar, 50mm x 2mm x 2mm, 99.9%
description
powder, max. particle size 850 micron, weight 2 g, purity 99.9%
description
powder, 850 max. part. size (micron), weight 1 g, purity 99.9%
form
powder
form
foil
form
powder
form
powder
assay
99.9% trace metals basis
assay
99.9%
assay
99.9%
assay
99.9%
density
12.45 g/cm3 (lit.)
density
12.45 g/cm3 (lit.)
density
12.45 g/cm3 (lit.)
density
12.45 g/cm3 (lit.)
bp
3900 °C (lit.)
bp
3900 °C (lit.)
bp
3900 °C (lit.)
bp
3900 °C (lit.)
mp
2310 °C (lit.)
mp
2310 °C (lit.)
mp
2310 °C (lit.)
mp
2310 °C (lit.)
resistivity
7.1 μΩ-cm, 0°C
resistivity
7.1 μΩ-cm, 0°C
resistivity
7.1 μΩ-cm, 0°C
resistivity
7.1 μΩ-cm, 0°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ruthenium
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)