Merck
GF48204693
Zinn
powder, max. particle size 45 micron, weight 50 g, purity 99.9%
Synonym(e):
SN006020
Größe auswählen
1 EA
€ 240,00
€ 240,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 240,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Sn
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
118.71
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141745
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
€ 240,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
99.9%
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 482-046-93
Widerstandsfähigkeit
11 μΩ-cm, 20°C
Gewicht
50 g
Max. Partikelgröße
45 μm
bp
2270 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
231.9 °C (lit.)
Dichte
7.310 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Sn]
InChI
1S/Sn
InChIKey
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)