Merck
GF48134594
Quartz - fused
rod, 10.0 mm diameter, length 1000 mm
Synonym(e):
SI617975
Größe auswählen
1 EA
€ 429,00
€ 429,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 429,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101503
NACRES:
NA.23
€ 429,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 481-345-94
Länge
1000 mm
Durchmesser
10.0 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)