Direkt zum Inhalt
Z744112
Direct Thermal Cryo-Tags®
white, W × L 1.69 in. × 0.75 in., pack of 500 ea (labels per rolllabels)
Synonym(e):
cryogenic vial labels, freezer labels, Diversified Biotech DTCR-7500, cool storage labels, thermal labels
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
55121611
NACRES:
NB.43
Manufacturer/tradename:
Diversified Biotech DTCR-7500
Material:
white
Packaging:
pack of 500 ea (labels per roll
labels)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
white
packaging
pack of 500 ea (labels per roll
labels)
manufacturer/tradename
Diversified Biotech DTCR-7500
technique(s)
cryopreservation: suitable
W × L
1.69 in. × 0.75 in.
General description
Temperature Range: 70°C to -196°C
Application
Cryogenics
Legal Information
Cryo-Tags is a registered trademark of Diversified Biotech
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Direct Thermal Cryo-Tags®
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)