Merck
GF13888996
Silver/Copper
wire, Ag 72%/Cu 28%, 1.0 mm diameter, length 2 m, temper as drawn
Synonym(e):
AG065160
Größe auswählen
1 EA
€ 288,00
€ 288,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 288,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
€ 288,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 138-889-96
Länge
2 m
Durchmesser
1.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)