Merck
GF47511503
Praseodym
powder, max. particle size 250 micron, weight 20 g, purity 99.9%
Synonym(e):
PR006010
Größe auswählen
1 EA
€ 1.250,00
€ 1.250,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 1.250,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Pr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
140.91
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141610
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
€ 1.250,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
99.9%
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 475-115-03
Widerstandsfähigkeit
68 μΩ-cm, 20°C
Gewicht
20 g
Max. Partikelgröße
250 μm
bp
3520 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
931 °C (lit.)
Dichte
6.71 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Pr]
InChI
1S/Pr
InChIKey
PUDIUYLPXJFUGB-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Pyr. Sol. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)