GF47027112
Magnesium-aluminum-zinc alloy, Mg96Al3Zn1
foil, 100 x 100mm, 1.0mm thickness
Synonym(e):
MG010350
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 470-271-12
Größe × Dicke
100 mm × 100 mm × 1.0 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)