Merck
GF46791344
Manganin® - resistance alloy, Cu86Mn12Ni2
foil, 4mm disks, 0.04mm thickness, annealed
Synonym(e):
CU060240
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
annealed
foil (disks)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 467-913-44
Größe × Dicke
4 mm × 0.04 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Rechtliche Hinweise
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)