Merck
GF46523662
Titanium-iron powder, Ti50Fe50
powder, 150micron max. particle size, alloy pre-cursor, 20g
Synonym(e):
TI176010
Größe auswählen
1 EA
€ 358,00
€ 358,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 358,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
€ 358,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 465-236-62
Gewicht
20 g
Max. Partikelgröße
150 μm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)