Merck
GF45995529
Phosphor bronze alloy, Cu94Sn6
200mm rod, 25.4mm diameter
Synonym(e):
CU057920
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 459-955-29
L × Durchm.
200 mm × 25.4 mm
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
GF97531364GF46457466GF65479966
form
rod
form
rod
form
rod
form
rod
L × diam.
200 mm × 25.4 mm
L × diam.
-
L × diam.
500 mm × 25.4 mm
L × diam.
1000 mm × 25.4 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)