Merck
GF45872499
Manganin® - resistance alloy, Cu86Mn12Ni2
foil, 0.2m coil, 100mm coil width, 0.635mm thickness, annealed
Synonym(e):
CU060510
Größe auswählen
1 EA
€ 412,00
€ 412,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 412,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
€ 412,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Form
annealed
foil (coil)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 458-724-99
L × B × Dicke
0.2 m × 100 mm × 0.635 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Rechtliche Hinweise
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)