Merck
GF44721109
Copper-beryllium alloy, Cu98Be2
20m wire, 0.125mm diameter, hard
Synonym(e):
CU075120
Größe auswählen
1 EA
€ 224,00
€ 224,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 224,00
About This Item
UNSPSC-Code:
31152304
NACRES:
NA.23
€ 224,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 447-211-09
L × Durchm.
20 m × 0.125 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)