Merck
GF44189242
Zinn
wire reel, 1m, diameter 0.25mm, as drawn, 99.99+%
Synonym(e):
Zinn
Größe auswählen
1 EA
€ 353,00
€ 353,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 353,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Sn
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
118.71
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141745
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
€ 353,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
99.99%
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 441-892-42
Widerstandsfähigkeit
11 μΩ-cm, 20°C
L × Durchm.
1 m × 0.25 mm
bp
2270 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
231.9 °C (lit.)
Dichte
7.310 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Sn]
InChI
1S/Sn
InChIKey
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
[Tin in the environment].
Iu P Popov et al.
Gigiena i sanitariia, (9)(9), 55-57 (1983-09-01)
The newer essential trace elements, chromium, tin, nickel, vanadium and silicon.
W Mertz
The Proceedings of the Nutrition Society, 33(3), 307-313 (1974-12-01)
K A Winship
Adverse drug reactions and acute poisoning reviews, 7(1), 19-38 (1988-01-01)
Inorganic tin salts are poorly absorbed and rapidly excreted in the faeces; as a result they have a low toxicity. Only about 5 per cent is absorbed from the gastrointestinal tract, widely distributed in the body, then excreted by the
Mutagens and potential mutagens in the biosphere. II. Metals--mercury, lead, cadmium and tin.
L Fishbein
The Science of the total environment, 2(4), 341-371 (1974-07-01)
M R Krigman et al.
Neurotoxicology, 5(2), 129-139 (1984-01-01)
The toxicology of tin is almost entirely the toxicology of the organic compounds of tin, for the metal itself and its inorganic compounds appear to be nearly harmless for practical purposes. Furthermore, the neurotoxicity of organotin is essentially that of