Merck
GF42968627
Gallium
lump, 25 mm max. lump size, weight 10 g, high purity 99.9999%
Synonym(e):
GA006100
About This Item
UNSPSC-Code:
12141715
NACRES:
NA.23
Assay
99.9999%
Form
lumps
Hersteller/Markenname
Goodfellow 429-686-27
Gewicht
10 g
Max. Stückgröße
25 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Met. Corr. 1
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)