Merck
GF42958008
Magnetic shielding alloy, Ni77Fe14Cu5Mo4
foil, 50mm disks, 0.125mm thickness, annealed
Synonym(e):
NI030271
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
annealed
foil (disks)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 429-580-08
Größe × Dicke
50 mm × 0.125 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)