Merck
GF42956208
Nickel-iron-molybdenum alloy, Ni80Fe15.5Mo4.5
200g lump, 10mm max. lump size, pellets
Synonym(e):
NJ276100
Größe auswählen
1 EA
€ 977,00
€ 977,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 977,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
€ 977,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Form
pellets
Hersteller/Markenname
Goodfellow 429-562-08
Gewicht
200 g
Max. Stückgröße
10 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)