Merck
GF40766069
Nickel silver alloy, Cu62Ni18Zn20
foil, 300 x 300mm, 0.30mm thickness, as rolled
Synonym(e):
CU100400
Größe auswählen
1 EA
€ 436,00
€ 436,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 436,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
€ 436,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Form
foil (temper - as rolled)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 407-660-69
Größe × Dicke
300 mm × 300 mm × 0.30 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)