Merck
GF40663706
Stainless steel - AISI 316l
foil, Fe/Cr18%/Ni 10%/Mo 3%, thickness 8.0 mm, size 205 × 205 mm, temper annealed
Synonym(e):
FF210800
Größe auswählen
1 EA
€ 591,00
€ 591,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 591,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
€ 591,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 406-637-06
Größe
205 × 205 mm
Dicke
8.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)