Merck
GF40268279
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
1000mm tube, 0.56mm outside diameter, 0.025mm wall thickness, 0.51mm inside diameter
Synonym(e):
NI057050
Größe auswählen
1 EA
€ 875,00
€ 875,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 875,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
€ 875,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 402-682-79
Länge
1000 mm
AD × ID × Dicke
0.56 mm × 0.025 mm × 0.51 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)