Merck
GF40096717
Stainless Steel - AISI 420 alloy, Fe86.7Cr13.0C0.3
foil, 1m coil, 0.075mm thickness, annealed
Synonym(e):
FK110250
Größe auswählen
1 EA
€ 388,00
€ 388,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Request a Bulk Order
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 388,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
€ 388,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Request a Bulk Order
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Form
annealed
foil (coil)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 400-967-17
Größe × Dicke
1 m × 0.075 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)