Merck
GF39537041
Aluchrom O - Resistance Alloy, Fe70Cr25Al5
2m wire, 0.5mm diameter, annealed
Synonym(e):
FE065150
Größe auswählen
1 EA
€ 172,00
€ 172,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 172,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
€ 172,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 395-370-41
L × Durchm.
2 m × 0.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)