Merck
GF38854334
Stainless Steel - AISI 316 alloy, FeCr18Ni10Mo3
precision sphere, 6mm diameter, 100pcs
Synonym(e):
FE246860
Größe auswählen
1 EA
€ 267,00
€ 267,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 267,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
€ 267,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Form
spheres
Hersteller/Markenname
Goodfellow 388-543-34
Durchmesser
6 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)