Merck
GF37437307
Stainless Steel - AISI 316 alloy, FeCr18Ni10Mo3
foil, 0.5m coil, 0.025mm thickness, annealed
Synonym(e):
FE240236
Größe auswählen
1 EA
€ 297,00
€ 297,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 297,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
€ 297,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Form
annealed
foil (coil)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 374-373-07
Größe × Dicke
0.5 m × 0.025 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)