Merck
GF35975605
Nickel silver (18) alloy, Cu65Ni18Zn17
500mm tube, 1.0mm outside diameter, 0.1mm wall thickness, 0.8mm inside diameter, hard
Synonym(e):
CZ057120
Größe auswählen
1 EA
€ 171,00
€ 171,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 171,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
€ 171,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 359-756-05
L × Wandstärke
500 mm × 0.1 mm
AD × ID
1.0 mm × 0.8 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)