GF34364493
Constantan - resistance alloy, Cu55Ni45
10m wire, 0.025mm diameter, annealed
Synonym(e):
CU045110
Empfohlene Produkte
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 343-644-93
L × Durchm.
10 m × 0.025 mm