Merck
GF34056750
Quartz - fused
sphere, 1.25 mm diameter, 10_pcs, tolerance +/-2.5um
Synonym(e):
SI616820
Größe auswählen
1 EA
€ 204,00
€ 204,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Request a Bulk Order
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 204,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101503
NACRES:
NA.23
€ 204,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Request a Bulk Order
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Form
spheres
Hersteller/Markenname
Goodfellow 340-567-50
Durchmesser
1.25 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)